Learn More
Metilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345045 250 g 250 g
11335045 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24772.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-50-5
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.083
Número MDL MFCD00007950
Clave InChI XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
Nombre IUPAC metilurea
SMILES CNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylurea
Punto de fusión 96°C to 101°C
pH 6.7
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 878189
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 98%