Learn More
Metilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001360 100 g Frasco de plástico 100 GR
10021360 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10001360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127991000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-50-5
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00007950
Clave InChI XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
Nombre IUPAC metilurea
SMILES CNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylurea
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3NHCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 64
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino