Learn More
Metiltris(trimetilsiloxi)silano, TRC
Código de producto. 30469656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30469656 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3310655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltris(trimethylsiloxy)silane
CAS 17928-28-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10H30O3Si4
Cantidad 5 g
Sinónimo Tris(trimethylsiloxy)methylsilane, 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(trimethylsiloxy)trisiloxane, TMF 1.5
Fórmula InChI InChI=1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-17(10,12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-10H3
SMILES O([Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil-[metil-bis(trimetilsililoxi)silil]oxisilano
Peso molecular (g/mol) 310.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1272
Porcentaje de pureza >95