Learn More
Metiltrifenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343126 1 g 1 g
11353126 5 g 5 g
11363126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10995.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 791-29-7 | C19H18Si | 274.438 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 791-29-7
Fórmula molecular C19H18Si
Peso molecular (g/mol) 274.438
Número MDL MFCD00041325
Clave InChI GIGVICQLYWGMGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, methyltriphenyl, triphenylmethylsilane, methyl triphenyl silane, methyl-tri phenyl silane, methyltriphenylsilane
PubChem CID 522714
Nombre IUPAC metil(trifenil)silano
SMILES C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylsilane
Punto de fusión 66°C to 68°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2940360
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.44
Porcentaje de pureza 97%