Learn More
Yoduro de metiltrifenilfosfonio, 98%
Description
El yoduro de metiltrifenilfosfonio se utiliza como reactivo para la síntesis de colorantes basados en trifenilamina y moléculas aromáticas poliolefínicas con pireno para su uso en células solares sensibilizadas con colorantes. Se utiliza como ligando en la reacción de acoplamiento. También se utiliza como precursor de un reactivo de Wittig.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El yoduro de metiltrifenilfosfonio es un reactante para la síntesis de colorantes con base de trifenilamina y moléculas aromáticas poliolefínicas con pireno para su uso en células solares con sensibilización a colorantes. Se utiliza como ligando en la reacción de acoplamiento. También se utiliza como precursor de un reactivo de Wittig.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar en oscuridad. Proteger de la humedad y el agua.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyltriphenylphosphonium iodide |
| Punto de fusión | 185°C to 188°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3464 |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.