Learn More
Yoduro de metiltrifenilfosfonio, 98%
Código de producto. 11487547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487547 25 g 25 g
11497547 100 g 100 g
11407557 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15644.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404,23 g/mol
El yoduro de metiltrifenilfosfonio se utiliza como reactivo para la síntesis de colorantes basados en trifenilamina y moléculas aromáticas poliolefínicas con pireno para su uso en células solares sensibilizadas con colorantes. Se utiliza como ligando en la reacción de acoplamiento. También se utiliza como precursor de un reactivo de Wittig.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El yoduro de metiltrifenilfosfonio es un reactante para la síntesis de colorantes con base de trifenilamina y moléculas aromáticas poliolefínicas con pireno para su uso en células solares con sensibilización a colorantes. Se utiliza como ligando en la reacción de acoplamiento. También se utiliza como precursor de un reactivo de Wittig.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar en oscuridad. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-66-9
Fórmula molecular C19H18IP
Peso molecular (g/mol) 404.23
Número MDL MFCD00066175
Clave InChI JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
Nombre IUPAC methyltriphenylphosphanium iodide
SMILES [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium iodide
Punto de fusión 185°C to 188°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3464
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.23
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación