Learn More
Yoduro de metiltrifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10513011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513011 25 g Frasco de plástico 25 g
10358310 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224030250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-66-9
Fórmula molecular C19H18IP
Peso molecular (g/mol) 404.23
Número MDL MFCD00066175
Clave InChI JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
SMILES [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium iodide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 187.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3P(C6H5)3I
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,practically insoluble in aromatic hydrocarbons
Nombre IUPAC metil(trifenil)fosfanio; yoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo