Learn More
Cloruro de metiltrifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413398 5 g 5 g
15403398 1 g 1 g
15423398 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56851.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1031-15-8 | Molecular Formula: C19H18ClP | Molecular Weight: 312.78 g/mol
Methyltriphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It acts as a catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides. It is utilized for controlling the corrosion iron. It acts as a reactant for intramolecular nitrone cycloaddition. In addition to this, it is used for neoplasm inhibition through antimitochondrial effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de metiltrifenilfosfonio se utiliza como catalizador de transferencia en la química sintética. Actúa como catalizador para la polimerización de apertura de anillos de la región de control de epoxidas sustituidas. Se utiliza para controlar el hierro corrosivo. Actúa como reactivo para la cicloadición de nitrona intramolecular. Además de esto, se utiliza para la inhibición de neoplasma mediante el efecto antimitocondrial.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031-15-8
Fórmula molecular C19H18ClP
Peso molecular (g/mol) 312.78
Número MDL MFCD00797851
Clave InChI QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, methyltriphenyl-, chloride, methyltriphenylphosphanium chloride, methyltriphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphanium chloride
PubChem CID 9879809
Nombre IUPAC metil(trifenil)fosfomanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 221°C (decomposition)
Fórmula lineal CH3P(C6H5)3Cl
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.78
Porcentaje de pureza 97%