Learn More
Bromuro de metiltrifenilfosfonio, TRC
Product Code. 30466028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30466028 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30466028 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM33118025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 1779-49-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H18 P . Br
Cantidad 25 g
Sinónimo M 0779, MTPPB, Triphenylmethylphosphonium Bromide, Triphenylphosphonium Methobromide, Triphenylphosphonium Methylbromide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC bromuro de metil(trifenil)fosfonio
Peso molecular (g/mol) 357.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.033
Porcentaje de pureza >95