Learn More
Bromuro de metiltrifenilfosfonio, 98 %
Código de producto. 10041850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041850 10 g Frasco de plástico 10 g
10031850 100 g Frasco de plástico 100 g
10319083 500 g Frasco de plástico 500 g
11975801 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10041850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156950100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357,23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-49-3
Fórmula molecular C19H18BrP
Peso molecular (g/mol) 357.23
Número MDL MFCD00011804
Clave InChI LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
Nombre IUPAC metil(trifenil)fosfomanio;bromuro
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 230.0°C to 234.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3P(C6H5)3Br
Cantidad 10 g
Fieser 01,697
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltriphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación