Learn More
Yoduro de metiltrifenilarsonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325229 25 g 25 g
11305229 1 g 1 g
11315229 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11325229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18599.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-33-8
Fórmula molecular C19H18AsI
Peso molecular (g/mol) 448.179
Número MDL MFCD00031543
Clave InChI GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
PubChem CID 73911
Nombre IUPAC Metil(trifenil)arsonio; yoduro
SMILES C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylarsonium iodide
Punto de fusión 173°C to 177°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3465
Beilstein 3639838
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.18
Porcentaje de pureza 98%