Learn More
Cloruro de metiltrioctilamonio, TRC
Código de producto. 30137303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137303 50 g 50 g
30133961 1 g 1 g
30006715 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33120550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5137-55-3
Fórmula molecular C25 H54 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 404.16
Sinónimo Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride;
Nombre IUPAC metil(trioctil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrioctylammonium Chloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.3945