Learn More
Metiltrimetoxisilano, 97%
Código de producto. 10472431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10472431 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10296240 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10338520 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10351564 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10472431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250542500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si|​ 136,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-55-3
Fórmula molecular C4H12O3Si
Peso molecular (g/mol) 136.22
Número MDL MFCD00008342
Clave InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
Nombre IUPAC trimetoxi(metil)silano
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrimethoxysilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.3695 to 1.3715
Cantidad 250 mL
Beilstein 04, 4203
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación