Learn More
Metiltrimetoxisilano, 97%
Código de producto. 10296240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10296240 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10338520 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10472431 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10351564 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10296240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si| 136,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-55-3
Fórmula molecular C4H12O3Si
Peso molecular (g/mol) 136.22
Número MDL MFCD00008342
Clave InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
Nombre IUPAC trimetoxi(metil)silano
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrimethoxysilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.3695 to 1.3715
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 4203
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación