Learn More
Metiltrimetoxisilano, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965911 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
11955911 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432640010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1185-55-3 | Molecular Formula: C4H12O3Si | Molecular Weight: 136.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-55-3
Fórmula molecular C4H12O3Si
Peso molecular (g/mol) 136.22
Clave InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
Nombre IUPAC trimetoxi(metil)silano
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrimethoxysilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.3695 to 1.3715
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltrimethoxysilane
RU– Solo para uso en investigación