Learn More
Metiltrietoxisilano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13410887 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13410887 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10276180 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10236230 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13410887 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031-67-6
Fórmula molecular C7H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 178.30
Número MDL MFCD00009066
Clave InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
Nombre IUPAC trietoxi(metil)silano
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriethoxysilane
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 141.0°C to 143.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3Si(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3825 to 1.3845
Cantidad 1 L
Beilstein 04,629
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.3
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido