Learn More
Metiltrietoxisilano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236230 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10276180 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
13410887 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174622500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031-67-6
Fórmula molecular C7H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 178.30
Número MDL MFCD00009066
Clave InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
Nombre IUPAC trietoxi(metil)silano
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriethoxysilane
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 141.0°C to 143.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3Si(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3825 to 1.3845
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,629
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.3
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido