Learn More
Metiltrietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336776 1000 mL 1 litro
11326776 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04059.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Methyltriethoxysilane is used in production of silicone polymers or silicone resin. It is used in non-metal surface treatment, non-aqueous polymer preparation, manufacture of semi-conductors, coatings and sealants. It finds application as cross linking agent and an adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metiltrietoxisilano se utiliza en la producción de polímeros de silicona o resina de silicona. Se utiliza en el tratamiento de superficies no metálicas, la preparación de polímeros no acuosos, la fabricación de semiconductores, revestimientos y selladores. Se aplica como agente de entrecruzamiento y promotor de la adherencia.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031-67-6
Fórmula molecular C7H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 178.30
Número MDL MFCD00009066
Clave InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
Nombre IUPAC trietoxi(metil)silano
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Nombre del producto químico o material Methyltriethoxysilane
Punto de fusión <-50°C
Cantidad 1000 mL
Fórmula lineal CH3Si(OCH2CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1742453
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.3
Porcentaje de pureza 98%
Olor Mild
Índice de refracción 1.3835
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.897
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methyltriethoxy-silane