Learn More
Metiltriclorosilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10606332 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 ML
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10606332 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10705051 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11905801 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10606332 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127930100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-79-6
Fórmula molecular CH3Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 149.48
Clave InChI JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
Nombre IUPAC tricloro(metil)silano
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyltrichlorosilane
Punto de fusión -77.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 66.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SiCl3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 10 mL
Fieser 11,553; 12,527
Gravedad específica 1.27
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.48
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyltrichlorosilane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.