Learn More
Cloruro de metiltri-n-butilamonio, Aliquat 175 (solución acuosa al 75 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314885 100 g 100 g
11304885 10 g 10 g
11324885 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18019.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56375-79-2 | C13H30ClN | 235.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56375-79-2
Fórmula molecular C13H30ClN
Peso molecular (g/mol) 235.84
Número MDL MFCD00011847
Clave InChI IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tributylmethylammonium chloride, n,n-dibutyl-n-methylbutan-1-aminium chloride, methyltributylammonium chloride, methyl tributyl ammonium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride, unii-az0b34me3u, az0b34me3u, tributyl methyl azanium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride 1:1, acmc-20aker
PubChem CID 91822
Nombre IUPAC tributilo(metil)azanio; cloruro
SMILES CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltri-n-butylammonium chloride
Nombre de nota Aliquat 175
Punto de fusión -33°C
Densidad 0.964
Punto de ebullición 84°C to 85°C (101 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 6300212
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 75 %