Learn More
Bromuro de metiltri-n-butilamonio, 98 %
Código de producto. 11450298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450298 250 g 250 g
11430298 10 g 10 g
11440298 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23828.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37026-88-3
Fórmula molecular C13H30BrN
Peso molecular (g/mol) 280.29
Número MDL MFCD00043201
Clave InChI FQUHTZCWXDFLBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylmethylammonium bromide, methyltri-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, bromide, methyltributylammonium bromide, methyl tributyl ammonium bromide, tributyl methyl azanium bromide, acmc-20ajfa, ksc493m4d, tributylmethylammonium bro-mide
PubChem CID 10062191
Nombre IUPAC tributil(metil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCC([NH3+])(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltri-n-butylammonium bromide
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3704268
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.29
Porcentaje de pureza 98%