Learn More
Tricloruro de metilestaño, TRC
Código de producto. 30480227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480227 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30480227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3311302.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Fórmula molecular C H3 Cl3 Sn
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
Fórmula InChI InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(metil)estanano
Peso molecular (g/mol) 240.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.8322