Learn More
Tricloruro de metilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloromethylstannane |
| CAS | 993-16-8 |
| Fórmula molecular | C H3 Cl3 Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloro(metil)estanano |
| Peso molecular (g/mol) | 240.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.8322 |