Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metiltimol, sal tetrasódica, soluble en agua
Código de producto. 10080590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10080590 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10080590 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 106370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 130 min. min. (at lambda max, in water)
Nombre del producto químico o material Methylthymol Blue, tetrasodium salt
CAS 1945-77-3
Fórmula molecular C37H44N2Na4O13S
Número MDL MFCD00148905
Beilstein 19, V,8, 619
Índice Merck 15, 6202
Sinónimo 3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein, sodium salt, MTB
Información de solubilidad Solubility in water: 460g/L (20°C).
Clave InChI LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Nombre IUPAC ácido 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-hidroxi-6-metil-3-propan-2-ilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético; sodio
Peso molecular (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Lambda máx 435 to 440nm (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 844.76
Pérdida por secado 10% max. (110°C, 1 hr)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón-rojo a verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo