Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metiltimol, sal sódica, grado indicador
Código de producto. 10560744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560744 1 g Frasco de vidrio 1 g
10085573 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10560744 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 394210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945-77-3
Fórmula molecular C37H44N2Na4O13S
Peso molecular (g/mol) 848.779
Número MDL MFCD00148905
Clave InChI LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
Nombre IUPAC ácido 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-hidroxi-6-metil-3-propan-2-ilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético; sodio
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthymol blue, tetrasodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: 460g/L (20°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 844.76
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Color Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino