Learn More
Sal sódica de azul de metiltimol, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15653170 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653170 5 g Frasco de vidrio 5 g
15643170 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15653170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310425G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945-77-3
Fórmula molecular C37H44N2Na4O13S
Peso molecular (g/mol) 848.779
Número MDL MFCD00148905
Clave InChI LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
Nombre IUPAC ácido 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-hidroxi-6-metil-3-propan-2-ilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético; sodio
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthymol Blue Sodium Salt
Fórmula lineal C37H40N2O13SNa4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 844.74g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g