Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de azul de metiltimol
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La sal sódica de azul de metiltimol se utiliza como colorante orgánico que contiene timol. Se utiliza como indicador de la complexometría. Se utiliza en la determinación de sulfato en el agua de lluvia. Se combina con gel de sílice y ayuda en la separación y pr
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylthymol Blue sodium salt |
| CAS | 1945-77-3 |
| Fórmula molecular | C37H44N2Na4O13S |
| Número MDL | MFCD00148905 |
| Sinónimo | Methylthymol Blue, water soluble |
| Información de solubilidad | Soluble in water (460g/L) at 20°C. |
| Clave InChI | LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-hidroxi-6-metil-3-propan-2-ilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético; sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 848.779 |
| Mostrar más |