Learn More
Methylthiouracil, MedChemExpress
Código de producto. 16474377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474377 50 mg 50 miligramos
16468346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0513
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthiouracil
Forma física Solid
CAS 56-04-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N2OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MTU
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM)
SMILES O=C(C=C(C)N1)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98.0%