Learn More
Metiltiouracilo, LoGiCal
Código de producto. 30460333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460333 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460333 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3148.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-2-thiouracil
CAS 56-04-2
Nombres de analitos o componentes 6-Methyl-2-thiouracil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H6 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo-, Uracil, 6-methyl-2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-methyl-6-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4-one, 2-Mercapto-6-methylpyrimidyl-4-one, 2-Thio-6-methyluracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine-2(1H)-thione, 4-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-2-mercaptouracil, 6-Methyl-2-thio-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Thio-4-methyluracil, Alkiron, Antibason, Basecil, Basethyrin, MTU, Metacil, Methacil, Methiacil, Methicil, Methiocil, Methylthiouracil, Metiur, Muracil, Muracin, NSC 193526, NSC 314271, NSC 9378, Orcanon, Prostrumyl, Strumacil, Thimecil, Thiomecil, Thiomidil, Thioryl, Thiothymin, Thiothyron, Thiuryl, Thyreonorm, Thyril, Tiomeracil, Tiorale M, Tiotiron, USAF-EK 6454
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Nombre IUPAC 6-metil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 142.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,0201 g/mol