Learn More
Metiltiometil p-tolil sulfona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494537 25 g 25 g
15484537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31877.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59662-65-6
Fórmula molecular C9H12O2S2
Peso molecular (g/mol) 216.313
Número MDL MFCD00010750
Clave InChI XAARLLNXZJTFPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthiomethyl p-tolyl sulfone, methyl tosylmethyl sulfane, mt-sulfone, methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfanylmethylsulfonyl benzene, 1-methyl-4-methylsulfanyl methanesulfonylbenzene, methylthiomethylp-tolylsulfone, acmc-209mf0, methyl thiomethyl p-tolylsulfone, xaarllnxzjtfpq-uhfffaoysa
PubChem CID 548421
Nombre IUPAC 1-metil-4-(metilsulfanilmetilsulfonil)benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.32
Porcentaje de pureza 99%