Learn More
(Metiltio)acetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332016 5 g 5 g
11342016 25 g 25 g
11352016 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03066.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35120-10-6
Fórmula molecular C3H5NS
Peso molecular (g/mol) 87.14
Número MDL MFCD00001925
Clave InChI ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
PubChem CID 99295
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilacetonitrilo
SMILES CSCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylthio)acetonitrile
Densidad 1.052
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Fórmula lineal CH3SCH2CN
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Beilstein 1738015
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.14
Porcentaje de pureza 99%