Learn More
Ácido (metiltio)acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440737 25 g 25 g
11420737 1 g 1 g
11430737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22531.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-37-3
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.139
Número MDL MFCD00075444
Clave InChI HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfanilacético
SMILES CSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylthio)acetic acid
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.224
Punto de ebullición 99°C to 100°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Beilstein 1740201
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.15
Porcentaje de pureza 98%