Learn More
(Methylthio)acetic acid, +98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10095453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
10095453 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 10095453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376090250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylthio)acetic acid
CAS 2444-37-3
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2190g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H6O2S
Fórmula lineal CH3SCH2CO2H
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00075444
Cantidad 25 mL
Sinónimo methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
Clave InChI HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfanilacético
Peso molecular (g/mol) 106.139
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Liquid