Learn More
Acetal dimetílico de (metiltio)acetaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10331340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331340 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10331340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432010100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
CAS 40015-15-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0210g/mL
Punto de ebullición 60°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H12O2S
Índice de refracción 1.4510 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009848
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.021
Sinónimo methylthio acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylthio ethane, ethane, 1,1-dimethoxy-2-methylthio, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl-ethane, ethane,1,1-dimethoxy-2-methylthio, methylmercapto acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl ethane, acmc-209j9v, methylthio acetaldehyde dimethylacetal, 2-methylthio acetaldehyde dimethyl acetal
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(CSC)OC
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-2-metilsulfaniletano
Peso molecular (g/mol) 136.21
PubChem CID 638113
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.