Learn More
Acetal dimetílico de (metiltio)acetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445297 25 g 25 g
11435297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22667.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40015-15-4
Fórmula molecular C5H12O2S
Peso molecular (g/mol) 136.209
Número MDL MFCD00009848
Clave InChI DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthio acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylthio ethane, ethane, 1,1-dimethoxy-2-methylthio, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl-ethane, ethane,1,1-dimethoxy-2-methylthio, methylmercapto acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl ethane, acmc-209j9v, methylthio acetaldehyde dimethylacetal, 2-methylthio acetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 638113
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-2-metilsulfaniletano
SMILES COC(CSC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Densidad 1.022
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.4528
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 773689
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.21
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.