Learn More
Metiltestosterona (17alfa-metiltestosterona) 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30458051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458051 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458051 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0558.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-alpha-Methyltestosterone
CAS 58-18-4
Nombres de analitos o componentes 17-alpha-Methyltestosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H30 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyltestosterone, 17alpha-Methyltestosterone, 17-Hydroxy-17-methyl-3-keto-androstene-4, 17-Methyltestosteron, 17-Methyltestosterone, Android, Andrometh, Androsan, Androsan (tablets), Androsten, Anertan, Anertan (tablets), CDB 110, Dumogran, Glosso-Sterandryl, Homandren, Hormale, L 589.372, M.T.Mucorettes, Malestrone, Malogen, Masenone, Mastestona, Mesterone, Metandren, Methyltestorone, Metrone, NSC 139965, NSC 9701, Neo-Hombreol-M, Nu-man, Oraviron, Orchisterone M, Oreton Methyl, Oreton-M, Perandren, RU 24400, Steronyl, Synandrets, Synandrotabs, Testhormone, Testora, Testoviron, Testoviron (tablet), Testovis Depot, Testred, U 2842, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17beta)-, Androst-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-17-methyl- (8CI), (17beta)-17-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 17(alpha)-Methyl-Delta4-androsten-17-(beta)-ol-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17alpha-Methyl-3-oxo-4-androsten-17beta-ol, 17alpha-Methylandrost-4-en-17-ol-3-one, 17alpha-Methylandrost-4-en-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-17alpha-methyl-3-oxoandrost-4-ene, 17beta-Hydroxy-17alpha-methylandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-17alpha-methylandrost-4-ene-3-one, Androst-4-ene-17alpha-methyl-17beta-ol-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 302.45
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246 g/mol