Learn More
Sal sódica de ácido metilsulfúrico, 99 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677454 100 g Frasco de vidrio 100 GR
1 options
Código de producto. 10677454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414901000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 512-42-5 | CH3NaO4S | 134.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-42-5
Fórmula molecular CH3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 134.08
Número MDL MFCD00013457
Clave InChI DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium methyl sulfate, methylsulfuric acid sodium salt, methyl sodium sulfate, sodium methyl sulphate, sodium monomethylsulfate, unii-38w76yj3jn, sodium methylsulfate, methyl sulfate sodium salt, methyl sulfate, sodium salt, sulfuric acid, monomethyl ester, sodium salt
PubChem CID 2735086
Nombre IUPAC sodio; metilsulfato
SMILES [Na+].COS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsulfuric acid sodium salt
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91°C to 94°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OSO3Na
Cantidad 100 g
Índice Merck 11, 8595
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Práctico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylsulfuric acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.