Learn More
Ácido metilsulfúrico Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30135371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135371 5 g 5 g
30134076 10 g 10 g
30008629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3399555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 562-54-9
Fórmula molecular CH3O4SK
Peso molecular (g/mol) 150.2
Sinónimo Methyl Potassium Sulfate;Potassium Methyl Sulfate;Potassium Monomethylsulfate
Nombre IUPAC potasio; sulfato de metilo
SMILES [K+].COS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsulfuric Acid Potassium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O4S.K/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9389