Learn More
Metilsulfonilacetonitrilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342086 10 g 10 g
11352086 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03280.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.138 g/mol
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of substituted δ-pyrone ring analogues, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (metilsulfonil)acetonitrilo se usaba en la síntesis de análogos de anillo de δ-pirona sustituida y 4,9-dihidropirrollo[2,1-b]quinazolinas que contenían grupos de extracción de electrones en posición 3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2274-42-2
Fórmula molecular C3H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 119.138
Número MDL MFCD00014743
Clave InChI FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilacetonitrilo
SMILES CS(=O)(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsulfonylacetonitrile
Punto de fusión 82°C to 86°C
Cantidad 10 g
Beilstein 969929
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.14
Porcentaje de pureza ≥98%