Learn More
Metilsulfonilacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392146 50 g 50 g
11372146 2 g 2 g
11382146 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03421.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5000-46-4 | C4H8O3S | 136.165 g/mol
Methylsulfonylacetone is used as reactant for Stereoselective preparation of chiral cyclic ketones. It is used in the Preparation of poly-substituted pyridines. It aids for Gold-catalyzed Friedlander cyclocondensation reaction. It is used as reactant in Radical homoallylation reactions, multicomponent cyclocondensation with aldehydes and aminoazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La metilsulfonilacetona se utiliza como reactivo para la preparación estereoselectiva de cetonas cíclicas quirales. Se utiliza en la preparación de piridinas polisustituidas. Ayuda en la reacción de ciclocondensación de Friedländer catalizada por oro. Se utiliza como reactivo en reacciones de homoalilación de radicales; ciclocondensación multicomponente con aldehídos y aminoazoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5000-46-4
Fórmula molecular C4H8O3S
Peso molecular (g/mol) 136.165
Número MDL MFCD00014745
Clave InChI NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonylacetone, 1-methylsulfonyl propan-2-one, methanesulfonylacetone, 1-methylsulfonyl acetone, 1-methanesulfonylpropan-2-one, 1-methylsulphonyl acetone, 2-propanone, 1-methylsulfonyl, methylsulfonylaceton, methylsulphonylacetone, methanesulphonylacetone
PubChem CID 78695
Nombre IUPAC 1-metilsulfonilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsulfonylacetone
Punto de fusión 47°C to 52°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1754113
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.18
Porcentaje de pureza ≥98%