Learn More
Cloruro de (metilsulfonil)metanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385369 5 g 5 g
11375369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50385.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22317-89-1 | C2H5ClO4S2 | 192.628 g/mol
(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (metilsulfonil)metanosulfonil se utiliza como producto químico, producto intermedio farmacéutico y reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/l).
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22317-89-1
Fórmula molecular C2H5ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 192.628
Número MDL MFCD00052809
Clave InChI DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 556269
Nombre IUPAC cloruro de metilsulfonilmetanosulfonilo
SMILES CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride
Punto de fusión 110°C
Fórmula lineal ClSO2CH2SO2CH3
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic; Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (50g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.63
Porcentaje de pureza 98%