Learn More
Metilsulfonal, Mikromol™
Descripción
Metilsulfonal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylsulfonal |
| CAS | 76-20-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylsulfonal |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H18 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)butane, Ethylsulfonal, Methylsulfonal, NSC 3994, Sulfonethylmethane, Tional, Trional |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O4S2/c1-5-8(4,13(9,10)6-2)14(11,12)7-3/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(etilsulfonil)butano |
| Mostrar más |