Learn More
Metilsulfonal, LoGiCal
Código de producto. 30458418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458418 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458418 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3149.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsulfonal
CAS 76-20-0
Nombres de analitos o componentes Methylsulfonal
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H18 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)butane, Ethylsulfonal, Methylsulfonal, NSC 3994, Sulfonethylmethane, Tional, Trional
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O4S2/c1-5-8(4,13(9,10)6-2)14(11,12)7-3/h5-7H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 2,2-bis(etilsulfonil)butano
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 242.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0647 g/mol