Learn More
Ácido metilsuccínico, TRC
Código de producto. 17912405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912405 10 g 10 g
17973645 1 g 1 g
17951225 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32904510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-21-5
Fórmula molecular C5 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Sinónimo 2-Methylbutanedioic acid
Nombre IUPAC ácido 2-metilbutanodioico
SMILES CC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsuccinic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0423