Learn More
Ácido metilsuccínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407468 25 g 25 g
15417468 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60967.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-21-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Methylsuccinic acid is used as a flux material and an important dyestuff intermediate. It is also used as an intermediate in medicine and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido metilsuccínico se utiliza como material fundente y como un importante intermedio para colorantes. También se utiliza como intermedio en medicina y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-21-5
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00002659
Clave InChI WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylsuccinic acid, methylsuccinic acid, pyrotartaric acid, butanedioic acid, methyl, methyl succinic acid, 1,2-propanedicarboxylic acid, succinic acid, methyl, 2-methyl-butanedioic acid, butanedioic acid, 2-methyl, ccris 6068
PubChem CID 10349
Nombre IUPAC ácido 2-metilbutanodioico
SMILES CC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylsuccinic acid
Punto de fusión 110°C to 115°C
Fórmula lineal HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 1722946
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 99%