Learn More
Metilestenbolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylstenbolone |
| CAS | 6176-38-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H32 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2,17-dimethyl-, (5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-2,17-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), NSC 74234 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h12,14-17,23H,5-11H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](C)(O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-2,10,13,17-tetrametil-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-4H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Mostrar más |