Learn More
Metilestenbolona, LoGiCal
Código de producto. 30460900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30460900 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30460900 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3333.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Methylstenbolone
CAS 6176-38-1
Nombres de analitos o componentes Methylstenbolone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H32 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2,17-dimethyl-, (5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-2,17-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), NSC 74234
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h12,14-17,23H,5-11H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1=C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](C)(O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-2,10,13,17-tetrametil-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-4H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 316.48
Cantidad 2 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2402 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.