Learn More
Metilpropilnitrosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylpropylnitrosamine |
| CAS | 924-46-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Propanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI, 7CI, 8CI), Methylpropylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosopropylamine, N-Nitroso-N-methyl-1-propanamine, N-Nitroso-N-methylpropylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-4-6(2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN(C)N=O |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-propil-nitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 102.14 |
| Mostrar más |