Learn More
Metilpropildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11995911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995911 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 11995911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432880250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylpropyldichlorosilane
CAS 4518-94-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10Cl2Si
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.03
Sinónimo methylpropyldichlorosilane, silane, dichloromethylpropyl, dichloromethylpropylsilane, n-propylmethyldichlorosilane, dichloro methyl propylsilane, dichloromethylpropyl-silan, n-propyl methyl dichlorosilane, dichloro methyl propyl silane, dichloro methyl propylsilane gc
Clave InChI GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](C)(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro-metil-propilsilano
Peso molecular (g/mol) 157.12
PubChem CID 78275
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylpropyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación