Learn More
MedChemExpress Methylproamine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 465.59 g/mol |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 95.32% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 41 mg/mL (88.06 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188247-01-0 |